Documentos clave
AP128R
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgM de ratón, cadena µ, conjugado con rodamina
Chemicon®, from goat
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Aplicación
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de cabra anti-IgM de ratón, cadena μ, conjugado de rodamina es un anticuerpo contra la IgM de ratón que se utiliza en IF.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
De-Hua Lai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(8) (2021-02-19)
Centrioles and basal bodies (CBBs) are found in physically linked pairs, and in mammalian cells intercentriole connections (G1-G2 tether and S-M linker) regulate centriole duplication and function. In trypanosomes BBs are not associated with the spindle and function in flagellum/cilia
Caroline Pinet-Charvet et al.
Scientific reports, 10(1), 10654-10654 (2020-07-02)
The control of ovulation helps guarantee the success of reproduction and as such, contributes to the fitness of a species. In mammals, two types of ovulation are observed: induced and spontaneous ovulation. Recent work on camelids, that are induced ovulators
Jeremy A Murphy et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(10), 7771-7777 (2011-08-30)
To characterize the influence of endothelin-1 (ET-1) on optic nerve head astrocyte (ONHA) proliferation and Ca²⁺ signaling in ONHAs lacking functional endothelin B (ETB) receptors. ONHAs were isolated from adult wild type (WT) and transgenic spotting lethal (TSL) rats, lacking
Brendan Doyle et al.
Stem cells and development, 17(5), 941-951 (2008-06-20)
Administration of endothelial progenitor cells (EPC) is a promising therapy for post-infarction cardiac repair. However, the mechanisms that underlie apparent beneficial effects on myocardial remodeling are unclear. In a porcine model of acute myocardial infarction, we investigated the therapeutic effects
Lukas F Reissig et al.
Histochemistry and cell biology, 159(1), 23-45 (2022-10-07)
Immunohistochemistry is a powerful tool for studying neuronal tissue from humans at the molecular level. Obtaining fresh neuronal tissue from human organ donors is difficult and sometimes impossible. In anatomical body donations, neuronal tissue is dedicated to research purposes and