Documentos
ABT79
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-subunidad FAM21C del complejo WASH
from rabbit
Sinónimos:
family with sequence similarity 21, member C, vaccinia virus penetration factor, WASH complex subunit FAM21C
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WASHC4(23325)
General description
FAM21C, también conocida como subunidad FAM21C del complejo WASH, es una parte del complejo central de 500 kDa que permite la función de la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich (WASH). La FAM21C puede encontrarse en las membranas de endosomas tempranos. FAM21C coopera con CAPZ y dificulta su actividad de recubrimiento de la actina, une WASH a los endosomas, y es necesaria para la clasificación mediada por retrómero dependiente del WASH.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la subunidad FAM21C del complejo WASH humano.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la subunidad FAM21C del complejo WASH humano en células NIH/3T3, A431 y HeLa.
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-subunidad FAM21C del compleja WASH detecta el nivel de la subunidad FAM21C del compleja WASH y ha sido publicado y validado para utilizar en WB e IC.
Subcategoría de investigación
Comunicación citoesquelética
Quality
Evaluada mediante transferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la subunidad FAM21C del complejo WASH en 10 µg de lisado de células HEK293.
Target description
~145 kDa observados
Pueden observarse bandas inespecíficas >200 kDa y ~10 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HEK293
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Matthew N J Seaman et al.
Journal of cell science, 131(12) (2018-05-20)
The retromer complex is a vital component of the endosomal protein sorting machinery necessary for sorting into both the endosome-to-Golgi retrieval pathway and also the endosome-to-cell-surface recycling pathway. Retromer mediates cargo selection through a trimeric complex comprising VPS35, VPS29 and
Yi Cui et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 22(4), 123-136 (2020-12-22)
Retromer core complex is an endosomal scaffold that plays a critical role in orchestrating protein trafficking within the endosomal system. Here we characterized the effect of the Parkinson's disease-linked Vps35 D620N in the endo-lysosomal system using Vps35 D620N rescue cell
Rakesh Kulkarni et al.
Life science alliance, 6(4) (2023-01-31)
FAM21 (family with sequence similarity 21) is a component of the Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homologue (WASH) protein complex that mediates actin polymerization at endosomal membranes to facilitate sorting of cargo-containing vesicles out of endosomes. To study the function
Helen Chen et al.
JCI insight, 5(17) (2020-09-04)
Prader-Willi syndrome (PWS) is a developmental disorder caused by loss of maternally imprinted genes on 15q11-q13, including melanoma antigen gene family member L2 (MAGEL2). The clinical phenotypes of PWS suggest impaired hypothalamic neuroendocrine function; however, the exact cellular defects are
Jenai Quan et al.
mBio, 15(8), e0144524-e0144524 (2024-07-02)
Neurotropic alphaherpesviruses, including herpes simplex virus type 1 and pseudorabies virus, establish a lifelong presence within the peripheral nervous system of their mammalian hosts. Upon entering cells, two conserved tegument proteins, pUL36 and pUL37, traffic DNA-containing capsids to nuclei. These