Documentos clave
ABS983
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-DMT1
serum, from rabbit
Sinónimos:
NRAM1, NRAMP 2, NRAMP-2, Divalent metal transporter 1, Divalent cation transporter 1, DMT-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC11A2(4891)
General description
El transportador de iones metálicos divalentes 1 (DMT1) es un transportador de Fe2+ acoplado a protones que es esencial para la captación de hierro en los enterocitos y para el transporte de hierro endosómico asociado a la transferrina en muchos otros tipos de células. La disfunción del DMT1 se asocia a varias enfermedades como los trastornos de sobrecarga de hierro y las enfermedades neurodegenerativas. El DMT1 puede transportar manganeso, cobalto, cadmio, níquel y vanadio. El DMT1 participa también en el transporte de hierro desde los endosomas acidificados al citoplasma en las células precursoras eritroides, así como en el metabolismo hepático interno del hierro. Cabe destacar también que en las células de mamíferos, las mitocondrias reciben la mayor parte del hierro entrante, y que la membrana mitocondrial externa parece ser una ubicación importante para el DMT1, que parece el principal importador de hierro al interior de las mitocondrias.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde al DMT1 humano.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia (WB): 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron el DMT1 en 50 µg de lisado tisular de hígado, bazo y duodeno de ratón (Schumann, K., et al (2010). Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 24 (2010) 58–66)
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:100 de este anticuerpo de un lote representativo detectó el DMT1 en células Hela, A431 y N1H-3T3
Categoría de investigación
Señalización
Metabolismo
Este anticuerpo anti-DMT1 está validado para ser utilizado en inmunocitoquímica e inmunoelectrotransferencia para la detección del DMT1.
Subcategoría de investigación
Iones y canales de transporte
Canales y transportadores de iones
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de placenta humana.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el DMT1 en 10 µg de lisado de placenta humana.
Target description
~62 kDa observados
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Irina Belaya et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Dysregulation of brain iron metabolism is one of the pathological features of aging and Alzheimer's disease (AD), a neurodegenerative disease characterized by progressive memory loss and cognitive impairment. While physical inactivity is one of the risk factors for AD and
Stephanie L Baringer et al.
Journal of biomedical science, 30(1), 36-36 (2023-06-06)
Apo- (iron free) and holo- (iron bound) transferrin (Tf) participate in precise regulation of brain iron uptake at endothelial cells of the blood-brain barrier. Apo-Tf indicates an iron-deficient environment and stimulates iron release, while holo-Tf indicates an iron sufficient environment
Manuel Munuera-Cabeza et al.
Genes, 13(12) (2022-12-24)
Mutations in several genes involved in the epigenetic regulation of gene expression have been considered risk alterations to different intellectual disability (ID) syndromes associated with features of autism spectrum disorder (ASD). Among them are the pathogenic variants of the lysine-acetyltransferase
Huynh Tan Hop et al.
EMBO reports, 24(9), e55376-e55376 (2023-07-28)
Bacteria of the genus Brucella cause brucellosis, one of the world's most common zoonotic diseases. A major contributor to Brucella's virulence is the ability to circumvent host immune defense mechanisms. Here, we find that the DNA-binding protein Dps from Brucella