Saltar al contenido
B9183
Anti-HA monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-HA, Hemaglutinina anti-gripal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
WB CL
Citations:
7
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts.
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
The Monoclonal Anti-HA Biotin Conjugate antibody recognizes the HA tag sequence on the HA tagged fusion proteins when expressed at the N or C terminal to the fusion protein. This antibody is derived from the HA-7 hybridoma, which is produced from the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide corresponding to the amino acid residues 98-106 (YPYDVPDYA) of human Influenza virus hemagglutinin (HA) known as HA-tag, conjugated to KLH. Ascites fluid collected from the HA-7 hybridoma is then conjugated to biotin.
Immunogen
péptido sintético correspondiente a un fragmento de la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana, conocida como etiqueta-HA, conjugado con KLH
Application
Antibody suitable for immunoblotting.
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo reconoce tanto las formas nativas como las desnaturalizadas-reducidas de las proteínas etiquetadas con HA y es reactivo con las proteínas de fusión etiquetadas con HA en N-terminal o C-terminal expresadas en E. coli o en células de mamífero.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)