Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
ABS1849
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-Rsk1 (Thr359 / Ser363)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Ribosomal protein S6 kinase alpha-1, Thr359/Ser363 phosphorylated, 90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAP kinase-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 phosphorylated, MAPK-activated protein kinase 1a, Thr359/Ser363 p
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pThr359/pSer363 )
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
General description
La proteína S6 cinasa ribosómica alfa-1 (EC 2,7.11,1; UniProt Q15418; también conocida como proteína S6 cinasa ribosómica 1 de 90 kDa, proteína cinasa 1a activada por la MAP cinasa, proteína cinasa 1a activada por MAPK, MAPKAP cinasa 1a, MAPKAPK-1a, p90-RSK 1, p90RSK1, p90S6K, cinasa S6 ribosómica 1, RSK-1, S6K-alfa-1) está codificado por el gen RPS6KA1 (también conocido como MAPKAPK1A, RSK1) (ID del gen 6195) en humanos. Las cinasas ribosómicas S6 (RSK) son cinasas de serina/treonina que intervienen en la mediación de eventos de señalización de la proteína cinasa activada por mitógenos (MAP) Mek1/2-ERK1/2. Existen dos tipos de RSK, la p70rsk (también conocida como S6 cinasa o S6-H1 cinasa) y la p90rsk (también conocida como proteína cinasa activada por MAPK). En humanos se han identificado seis genes que codifican la p90rsk: RPS6KA1 (MAPKAPK1A, RSK1), RPS6KA2 (MAPKAPK1C, RSK3), RPS6KA3 (MAPKAPK1B, RSK2), RPS6KA4 (MSK2), RPS6KA5 (MSK1) y RPS6KA6 (RSK4). ERK1/2 activa la p90RSK1 por eventos de fosforilación secuenciales, en los que primero fosforila la Thr573 del dominio cinasa C-terminal (CTKD) de Rsk-1, lo que induce la fosforilación subsecuente de la Ser380 en el dominio tipo AGC N-terminal. La Ser380 también puede ser fosforilada directamente por MK2/3 independiente de CTKD.
Specificity
La especificidad de este anticuerpo policlonal se verificó mediante el bloqueo del péptido inmunógeno en el análisis de inmunoelectrotransferencia de la fosforilación diana inducida por EGF. Los sitios específicos de fosforilación, Thr359/Ser363, están numerados en función de la isoforma 1 Rsk1 empalmada humana (UniProt Q15418-1). Los sitios equivalentes en las isoformas empalmadas 2, 3 y 4 son Thr368/Ser372 (UniProt Q15418-2), Thr267/Ser271 (UniProt Q15418-3) y Thr343/Ser347 (UniProt Q15418-4), respectivamente.
Immunogen
Epítopo: pThr359/Ser363.
Péptido lineal conjugado con KLH correspondiente a una secuencia derivada de la Rsk1 humana que contiene restos de Thr359 y Ser363 fosforilados.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: 4,5 µg de un lote representativo provocaron la inmunoprecipitación de la Rsk1 fosforilada en Thr359/Ser363 500 µg de lisado de células A431 tratadas con EGF.
Análisis inmunohistoquímico: una dilución 1:250-1000 de un lote representativo detectó fosforilación en Thr359/Ser363 de la Rsk1 en cortes de tejido de cáncer de cuello uterino, y riñón, hígado e intestino delgado sanos humanos.
Ensayo de inhibición de péptidos: La preincubación con el péptido inmunógeno, pero no con el correspondiente péptido control no fosforilado, impidió que el anticuerpo policlonal detectara la banda de fosforilación Rsk1 específica.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-Rsk1 es un anticuerpo contra la fosfo-Rsk1 (Thr359/Ser363) para utilizar en inmunoelectrotransferencia, inmunoprecipitación, inmunohistoquímica y ensayo de inhibición de péptidos.
Subcategoría de investigación
Cinasas y fosfatasas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células A431.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectaron un aumento de la fosforilación de Rsk1 en Thr359/Ser363 en 10 µg de lisado de células A431 tratadas con EGF.
Target description
~75 kDa observados. 82,72 kDa (isoforma 1 humana), 83,93 kDa (isoforma 2 humana), 72,70 kDa (isoforma 3 humana) y 81,15 kDa (isoforma 4 humana) calculados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jili Wen et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 7548-7552 (2017-09-26)
Infections by pathogens may lead to cardiovascular diseases, including acute/chronic myocarditis. (Coxsackieviruses B3) CVB3 is considered to be the most common causative agent in m‑yocarditis, which can lead to dilated cardiomyopathy. The present study aimed to investigate the mechanism of