Documentos
ABN131
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GABA
from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Los neurotransmisores pueden definirse como sustancias químicas que son liberadas por la neurona presináptica antes de unirse a los receptores en la superficie celular postsináptica. Está bien establecido que el sistema nervioso utiliza neurotransmisores para la comunicación celular. Los neurotransmisores pueden dividirse en dos grupos; moléculas transmisoras de bajo peso molecular como las aminas biógenas, las purinas o los aminoácidos, y péptidos bioactivos, de los que se han identificado más de 50 miembros en el sistema nervioso central de los mamíferos. Muchos neurotransmisores de bajo peso molecular se producen en el terminal axónico a partir de metabolitos celulares comunes y se empaquetan en vesículas sinápticas. El transporte y la liberación de las vesículas que contienen los neurotransmisores es un proceso muy regulado y complejo. El GABA (ácido g-aminobutírico) es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central que participa en la patogénesis de ciertos trastornos neurológicos y psiquiátricos. El GABA se produce a partir del ácido glutámico en una reacción catalizada por la ácido glutámico descarboxilasa. El GABA interactúa con los receptores GABAA y GABAB, que están ampliamente distribuidos por todo el sistema nervioso y en una variedad de tipos celulares. La inmunoubicación, la distribución neuronal y la compartimentalización vesicular de las moléculas de neurotransmisor y sus precursores son importantes para entender la modulación, la regulación y la función de los neurotransmisores en el sistema nervioso.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó el GABA en tejido cerebral de rata (Nota: puede observarse tinción inespecífica en los tejidos vasculares.)
Análisis de ELISA: un lote representativo procedente de un laboratorio independiente detectó el GABA en un ELISA competitivo.
El anticuerpo anti-GABA es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico, que se dirige al GABA y ha sido probado en IHC (Parafina) y enzimoinmunoanálisis (ELISA) & .
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica (parafina) en cortes de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:250 de este anticuerpo detectó el GABA en cortes de tejido cerebral de rata.
Linkage
Sustituye a: AB131
Analysis Note
Control
Tejido hipotalámico de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Takamasa Mizoguchi et al.
Development (Cambridge, England), 147(16) (2020-08-29)
In the vertebrate ventral spinal cord, p2 progenitors give rise to two interneuron subtypes: excitatory V2a interneurons and inhibitory V2b interneurons. In the differentiation of V2a and V2b cells, Notch signaling promotes V2b fate at the expense of V2a fate.
Christopher Murphy Lewis et al.
Cell reports, 35(5), 109083-109083 (2021-05-06)
Synchronization has been implicated in neuronal communication, but causal evidence remains indirect. We use optogenetics to generate depolarizing currents in pyramidal neurons of the cat visual cortex, emulating excitatory synaptic inputs under precise temporal control, while measuring spike output. The
Melissa M Martin et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(3), 1830-1842 (2019-10-11)
Cigarette smoking during pregnancy is a major public health concern, resulting in detrimental health effects in the mother and her offspring. The adverse behavioral consequences for children include increased risk for attention deficit hyperactivity disorder, working memory deficits, epilepsy, novelty-seeking
Rebecca A Senft et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(12), 2581-2600 (2021-02-07)
Brainstem median raphe (MR) neurons expressing the serotonergic regulator gene Pet1 send collateralized projections to forebrain regions to modulate affective, memory-related, and circadian behaviors. Some Pet1 neurons express a surprisingly incomplete battery of serotonin pathway genes, with somata lacking transcripts
Tuyana Malankhanova et al.
Journal of personalized medicine, 10(4) (2020-11-14)
Huntington's disease (HD) is a severe neurodegenerative disorder caused by a CAG triplet expansion in the first exon of the HTT gene. Here we report the introduction of an HD mutation into the genome of healthy human embryonic fibroblasts through