Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
ABF17-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor del TGF-beta, tipo I.
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Transforming growth factor-beta receptor type I, TbetaR-I
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
FACS
IHC
WB
species reactivity:
human, mouse
technique(s):
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
5
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat, porcine, bovine
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
General description
El receptor tipo 1 del TGF-beta (UniProt: P36897; también conocido como EC:2,7.11.30, TGFR-1, proteíncinasa de 53 kD semejante al receptor tipo II de la activina A, cinasa 5 semejante al receptor de la activina, ALK-5, receptor R4 proteína cinasa de serina/treonina, SKR4, receptor tipo I del factor de crecimiento transformante beta, TbetaR-I) está codificado por el gen TGFBR1 (también conocido como ALK5, SKR4) (ID del gen: 7046) en humanos. El R1 TGF-beta se encuentra en todos los tejidos examinados; es más abundante en la placenta y menos abundante en el cerebro y el corazón. También se expresa en una variedad de líneas celulares cancerosas. La señalización del TGF-beta implica su unión al receptor del TGF-beta tipo II (TGF-beta RII), lo que le permite reclutar el receptor tipo I del TGF-beta (TGF-beta RI) y ensamblarlo como un complejo receptor heterodímero. El RII TGF-beta fosforila el RI TGF-beta en la región rica en glicina-serina (GS) y activa la actividad serina/treonina cinasa del RI TGF-beta, que a su vez fosforila las proteínas Smad (madres pequeñas contra decapentapléjico) ligadas al receptor. Para evitar cualquier fosforilación espontánea de las Smad, la molécula inhibidora FKBP12 se une a la región GS del RI TGF-beta y bloquea el acceso del RII TGF-beta a este dominio. Este efecto inhibidor desaparece con la unión del TGF-beta al receptor.
Specificity
Este anticuerpo policlonal detecta específicamente el receptor tipo 1 del TGF-beta en múltiples especies. Se dirige a un epítopo de 15 aminoácidos en la región C-terminal.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a 15 aminoácidos de la región C-terminal del receptor del TGF-beta humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó el receptor tipo 1 del TGF-beta en bazo, cerebelo, riñón, páncreas, placenta(vellosidades coriónicas) y (células deciduales) humanos .
Análisis mediante citometría de flujo: 1 µg de un lote representativo detectó el receptor tipo 1 del TGF-beta en un millón de esplenocitos de ratón.
Este anti-receptor tipo 1 del TGF-beta policlonal de conejo, Nº de ref. ABF17-I se prueba en citometría de flujo, inmunohistoquímica (parafina) y Western Blotting para la detección del receptor tipo 1 del TGF-beta .
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido hepático de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el receptor tipo 1 del TGF-beta en 10 µg /ml de lisado de tejido hepático de rata.
Target description
~56 kDa observados; 55,96 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Linkage
Sustituye a: ABF17
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Yuto Nakamura et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 318(2), H238-H251 (2019-11-28)
A disintegrin and metalloproteinase (ADAM)12 is considered to promote cardiac dysfunction based on the finding that a small-molecule ADAM12 inhibitor, KB-R7785, ameliorated cardiac function in a transverse aortic constriction (TAC) model by inhibiting the proteolytic activation of heparin-binding-EGF signaling. However
Giulio Bontempi et al.
Cell death & disease, 13(11), 965-965 (2022-11-18)
Histone acetylation/deacetylation play an essential role in modifying chromatin structure and in regulating cell plasticity in eukaryotic cells. Therefore, histone deacetylase (HDAC) pharmacological inhibitors are promising tools in the therapy of fibrotic diseases and in cancer. Peritoneal fibrosis is a
Lin Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 2543-2543 (2022-05-11)
Bone metastases occur in 50-70% of patients with late-stage breast cancers and effective therapies are needed. The expression of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is correlated with breast cancer metastasis, but its function in bone metastasis hasn't been well-explored.
Bone marrow-derived extracellular vesicles carry the TGF-I? signal transducer Smad2 to preserve hematopoietic stem cells in mice.
Gautheron, et al.
Cell death discovery, 9, 117-117 (2023)
Francesco Scavello et al.
International journal of biological sciences, 17(10), 2399-2416 (2021-07-31)
Myocardial aging increases the cardiovascular risk in the elderly. The Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) is involved in age-related disorders. The soluble isoform (sRAGE) acts as a scavenger blocking the membrane-bound receptor activation. This study aims at investigating RAGE