Key Documents
ABE24
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-BPTF
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Protein Bptf, Bromodomain PHD-finger Transcription Factor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
General description
La subunidad del factor de remodelación de los nucleosomas BPTF (UniProt A2A654 y E9Q6A7; también conocida como factor de transcripción que contiene bromodominio y dedos PHD, proteína fetal Alz-50 clon 1, antígeno de Alzheimer fetal) está codificada por el gen Bptf (también conocido como Fac1, Falz) (ID del gen 207165) en especies murinas. BPTF, SNF2L y pRBAP46/48 son las tres subunidades del factor de remodelación de nucleosomas NURF, un complejo de remodelación de la cromatina ISWI que cataliza el desplazamiento de los nucleosomas dependiente de ATP. La BPTF media la especificidad por sitio diana de NURF a través de interacciones con factores de transcripción, variantes de histonas y modificaciones de histonas en genes transcripcionalmente activos. La BPTF desempeña un papel importante en la regulación de la ocupación de nucleosomas en regiones carentes de nucleosomas (NFR) en sitios ocupados por los factores multivalentes CTCF y la cohesina a través de la interacción directa con CTCF y la subunidad SA2 de la cohesina. Además, la BPTF también interactúa con c-MYC y desempeña un papel esencial en su distribución genómica y su actividad biológica. La BPTF es necesaria para la supervivencia de las células que sobreexpresan c-MYC y para la tumorogénesis impulsada por c-MYC en el páncreas de ratón. La disminución de la BPTF provoca una reducción de la accesibilidad a la cromatina de c-MYC y retrasa significativamente el desarrollo tumoral en las células acinares pancreáticas preneoplásicas. Por consiguiente, existe una correlación positiva entre la expresión de BPTF en tumores humanos y la activación de las firmas genéticas de c-MYC.
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detectó la BPTF en lisados de células de ratón natural, pero no genomanipulados para inactivar el Bptf. Se observó una banda diana muy reducida utilizando lisados de células humanas HepG2 tratadas con shRNA de BPTF (Qiu, Z., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237; Por cortesía de Joseph Landry, Ph.D, Virginia Commonwealth University School of Medicine, EE.UU.).
Immunogen
Epítopo: Región N-terminal.
Fragmento N-terminal de la BPTF recombinante de ratón etiquetada con GST.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,2 µg/ml de un lote representativo detectaron la BPTF en 50 µg de lisado de células HepG2 humanas. El tratamiento de shRNA BPTF redujo en gran medida el nivel celular de BPTF (Cortesía de Joseph Landry, Ph. D, Virginia Commonwealth University School of Medicine, EE.UU.).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,2 µg/ml de un lote representativo detectaron BPTF en 50 µg de lisado de fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) naturales, pero no los genomanipulados para inactivar el Bptf (Cortesía de Joseph Landry, Ph. D, Virginia Commonwealth University School of Medicine,, EE.UU.).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Un lote representativo produjo inmunoprecipitación conjunta de Ctcf y SA2 con BPTF de un extracto de células madre embrionarias de ratón (mESC) (Qiu, Z., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó BPTF en inmunoprecipitados Ctcf y SA2 a partir del extracto de células madre embrionarias de ratón (mESC) (Qiu, Z., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la BPTF en timocitos doble positivos (DP) ESC, MEF y CD8+/CD4+ de ratones naturales, pero no en ratones genomanipulados para inactivar el Bptf (Qiu, Z., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(1):224-237).
Nota: ABE24 no se recomienda para inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Para la aplicación ChIP, utilice ABE1966.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-BPTF policlonal de conejo ha sido publicado y validado para utilizar en aplicaciones de inmunoprecipitación y Western Blotting.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,05 µg/ml de este anticuerpo detectaron la BPTF en 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Target description
~300/250/100 kDa observados. 333,2/321,6 kDa (ratón; UniProt A2A654/E9Q6A7) y 338,3/325,1/322,2 kDa (isoforma humana 1/2/3; UniProt Q12830) calculados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células NIH/3T3
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Aiman S Alhazmi et al.
The Journal of biological chemistry (2018-08-25)
This article has been withdrawn by Aiman Alhazmi, Marissa Mack, Tiffany Rolle, Jordan Hiegel, Syed Haqqani, Nga Dao, Farheen Zaman, Nak-Kyeong Kim, Neel Scarsdale, Charles Lyons, and Joseph Landry. Some of the genome-wide data sets were flawed and were not analyzed
Nicola Wiechens et al.
PLoS genetics, 12(3), e1005940-e1005940 (2016-03-29)
Within the genomes of metazoans, nucleosomes are highly organised adjacent to the binding sites for a subset of transcription factors. Here we have sought to investigate which chromatin remodelling enzymes are responsible for this. We find that the ATP-dependent chromatin
Ying Li et al.
Nucleic acids research, 44(15), 7173-7188 (2016-05-05)
The modulation of chromatin structure is a key step in transcription regulation in mammalian cells and eventually determines lineage commitment and differentiation. USF1/2, Setd1a and NURF complexes interact to regulate chromatin architecture in erythropoiesis, but the mechanistic basis for this