Documentos clave
AB9342
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CNPasa
Chemicon®, from chicken
Sinónimos:
Anti-CNP1, Anti-HLD20
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CNP(1267)
Specificity
Reconoce la CNPasa (2′, 3′-nucleótido cíclico fosfodiesterasa).
Immunogen
Péptido sintético de CNPasa humana/murina.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-CNPasa es un anticuerpo contra CNPasa para utilizar en IC, IH.
Inmunohistoquímica: 1:1 000 utilizando tejidos fijados con paraformaldehído al 2 %.
Inmunocitoquímica: 1:1 000 usando células fijadas con paraformaldehído al 2 %.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
IgY de pollo purificada por afinidad. Líquido en PBS pH 7,2 con azida sódica al 0,02 %.
Storage and Stability
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Se recomienda guardar el anticuerpo en la oscuridad.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Vlad Dionisie et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
In recent years, escitalopram (ESC) has been suggested to have different mechanisms of action beyond its well known selective serotonin reuptake inhibition. The aim of this study is to investigate the effects of escitalopram on oxidative stress, apoptosis, brain-derived neurotrophic
Jennifer Patritti Cram et al.
eLife, 11 (2022-03-22)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) is characterized by nerve tumors called neurofibromas, in which Schwann cells (SCs) show deregulated RAS signaling. NF1 is also implicated in regulation of cAMP. We identified the G-protein-coupled receptor (GPCR) P2ry14 in human neurofibromas, neurofibroma-derived SC
Melissa R Perrino et al.
Life science alliance, 7(5) (2024-03-09)
Plexiform neurofibromas (PNFs) are nerve tumors caused by loss of NF1 and dysregulation of RAS-MAPK signaling in Schwann cells. Most PNFs shrink in response to MEK inhibition, but targets with increased and durable effects are needed. We identified the anaphylatoxin
Aditya Rayasam et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(32), 7058-7071 (2018-07-01)
T cells continuously sample CNS-derived antigens in the periphery, yet it is unknown how they sample and respond to CNS antigens derived from distinct brain areas. We expressed ovalbumin (OVA) neoepitopes in regionally distinct CNS areas (Cnp-OVA and Nes-OVA mice)
Kae M Pusic et al.
PloS one, 16(8), e0255778-e0255778 (2021-08-14)
Extracellular vesicles secreted from IFNγ-stimulated rat dendritic cells (referred to here as IFNγ-DC-EVs) contain miRNAs which promote myelination (including but not limited to miR-219), and preferentially enter oligodendrocytes in brain slice cultures. IFNγ-DC-EVs also increase myelination when nasally administered to