AB3375
Anti-NFκB p65 Antibody, phospho-specific (Ser276)
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Anti-CMCU, Anti-Anti-NFKB3, Anti-Anti-p65
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer276)
Información sobre el gen
human ... NFKB1(4790)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
ELISA: 1:10,000-1:30,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1