Documentos clave
AB1543
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-sinapsina I
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Synapsin-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, bovine, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYN1(6853)
Descripción general
La sinapsina I es un miembro de la familia de las sinapsinas. Las sinapsinas son fosfoproteínas neuronales que se asocian con la superficie citoplásmica de las vesículas sinápticas. Los miembros de la familia se caracterizan por dominios proteicos comunes y están implicados en la sinaptogénesis y la modulación de la liberación de neurotransmisores, lo que sugiere un papel potencial en diversas enfermedades neuropsiquiátricas. Este miembro de la familia de las sinapsinas desempeña un papel en la regulación de la axonogénesis y la sinaptogénesis. La proteína actúa como sustrato para diversas proteínas cinasas diferentes y puede que la fosforilación actúe en la regulación de esta proteína en el terminal nervioso. Las mutaciones del gen de la sinapsina I pueden estar asociadas con trastornos ligados al cromosoma X con degeneración neuronal primaria, como el síndrome de Rett.
Especificidad
Sinapsina I (Pm 80 000 y 77 000). El inmunomarcaje se bloquea mediante preadsorción del anticuerpo con la sinapsina I. La sinapsina se encuentra sólo en las terminaciones nerviosas cerebrales y es un excelente marcador para las sinapsis.
Inmunógeno
Sinapsina I (mezcla de Ia y Ib) purificada del cerebro bovino.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la sinapsina I utilizando este anticuerpo anti-sinapsina I validado para utilizar en IC, IH(P), IP y WB.
Inmunoelectrotransferencia (Western blot):
se utilizó una dilución 1:200 de un lote anterior para la proteína A marcada, una la dilución 1:1 000 para ECL.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:500 - 1:2 000 de un lote anterior.
Inmunoprecipitación:
5 μl de un lote anterior causó inmunoprecipitación cuantitativa de toda la sinapsina en 200 μg de cerebro de rata.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Sinapsis y biología sináptica
Calidad
Inmunohistoquímica (parafina): Patrón/morfología de tinción representativo de la sinapsina en neuronas del hipocampo de rata. El tejido fue pretratado con citrato pH 6,0, recuperación de antígenos. Un lote anterior de este anticuerpo se diluyó 1:1000, utilizando reactivos IHC-Select con HRP-DAB. La inmunorreactividad se ve directamente asociada con el extremo terminal del cuerpo celular neuronal.
Tinción IHC-parafina con recuperación de epítopo: Hipocampo de rata
Descripción de destino
77 & 80 kDa
Forma física
Antisuero policlonal de conejo en tampón sin conservantes.
Sin purificar
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Neuronas primarias del hipocampo de ratón, lisados cerebrales de ratón, células PC-12.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Michael J Vasek et al.
Nature, 534(7608), 538-543 (2016-06-24)
Over 50% of patients who survive neuroinvasive infection with West Nile virus (WNV) exhibit chronic cognitive sequelae. Although thousands of cases of WNV-mediated memory dysfunction accrue annually, the mechanisms responsible for these impairments are unknown. The classical complement cascade, a
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
Fernando J Sepulveda et al.
PloS one, 5(7), e11820-e11820 (2010-08-03)
The mechanisms that induce Alzheimer's disease (AD) are largely unknown thereby deterring the development of disease-modifying therapies. One working hypothesis of AD is that Abeta excess disrupts membranes causing pore formation leading to alterations in ionic homeostasis. However, it is
Franziska Neuser et al.
PloS one, 8(6), e66497-e66497 (2013-07-11)
Enduring reorganization is accepted as a fundamental process of adult neural plasticity. The most dramatic example of this reorganization is the birth and continuously occurring incorporation of new neurons into the pre-existing network of the adult mammalian hippocampus. Based on
The X-linked mental retardation protein OPHN1 interacts with Homer1b/c to control spine endocytic zone positioning and expression of synaptic potentiation.
Nakano-Kobayashi, A; Tai, Y; Nadif Kasri, N; Van Aelst, L
The Journal of Neuroscience null