Documentos clave
AB139
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-glicina
serum, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IHC
species reactivity:
rat
technique(s):
immunohistochemistry: suitable
citations:
10
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Glicina
Las reactividades cruzadas se determinaron mediante técnicas ELISA o RIA, a concentración/concentración de aminoácidos no conjugados o conjugados a mitad de desplazamiento.
Compuesto Reactividad cruzada
Glicina-G-BSA 1
Beta Alanina-G-BSA 1/100
GABA-G-BSA 1/500
Taurina-G-ASC 1/1000
Aspartato-G-BSA 1/20000
Glutamato-G-BSA <1/20000
Glicina < 1/50000
También se probó la especificidad de los antisueros mediante la técnica de PAP fluido en médula espinal de rata.
Abreviaturas:
(G) Glutaraldehído
(BSA) Seroalbúmina bovina
Immunogen
Glicina-glutaraldehído-BSA
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-glicina se ha validado para utilizarse en IH para la detección de la glicina.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:2 500 por PAP (ver protocolo sugerido).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Physical form
Antisuero de conejo. Líquido con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Nathalie Bessodes et al.
Neural development, 12(1), 16-16 (2017-09-03)
Amacrine interneurons that modulate synaptic plasticity between bipolar and ganglion cells constitute the most diverse cell type in the retina. Most are inhibitory neurons using either GABA or glycine as neurotransmitters. Although several transcription factors involved in amacrine cell fate
Anatomical characterization of a rabbit cerebellar eyeblink premotor pathway using pseudorabies and identification of a local modulatory network in anterior interpositus.
Gonzalez-Joekes, J; Schreurs, BG
The Journal of Neuroscience null
Tenzin Ngodup et al.
eLife, 9 (2020-11-04)
Auditory processing depends upon inhibitory signaling by interneurons, even at its earliest stages in the ventral cochlear nucleus (VCN). Remarkably, to date only a single subtype of inhibitory neuron has been documented in the VCN, a projection neuron termed the
Hitomi Matsuno et al.
PloS one, 11(10), e0164037-e0164037 (2016-10-07)
Adaptations of vestibulo-ocular and optokinetic response eye movements have been studied as an experimental model of cerebellum-dependent motor learning. Several previous physiological and pharmacological studies have consistently suggested that the cerebellar flocculus (FL) Purkinje cells (P-cells) and the medial vestibular
Nuria García-Magro et al.
The journal of headache and pain, 21(1), 96-96 (2020-08-09)
Stimulation of the occipital or trigeminal nerves has been successfully used to treat chronic refractory neurovascular headaches such as migraine or cluster headache, and painful neuropathies. Convergence of trigeminal and occipital sensory afferents in the 'trigeminocervical complex' (TCC) from cutaneous