Documentos clave
8.56021
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Mtt)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Lysine Mtt-Wang Resin
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a side-chain modified C-terminal lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS. The Mtt group can be removed selectively on the solid phase with 1% TFA in DCM, unmasking the side-chain lysine amino group for further functionalization.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-2067
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 -200 mesh.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable