8.53030
Boc-Asp(OcHx)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Asp(OcHx)-OH, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid β-cyclohexyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
93-95 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clave InChI
NLPQIWFEEKQBBN-NSHDSACASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
[2] E. Nicolas, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 497.
[3] B. Penke, et al. in ′Peptides 1988, Proc. 20th European Peptide Symposium′, G. Jung & E. Bayer (Eds), Walter de Gruyter, Berlin, 1989, pp. 67.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +5.0 - +7.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.