Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a) Melting range (lower value): ≥ 85 °C Melting range (upper value): ≤ 89 °C Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable