115533
CDI
≥90.0% (proton, NMR), for peptide synthesis
Sinónimos:
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
CDI, reagent grade
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (proton, NMR)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Carbonylations
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
117-122 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Clave InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.