Documentos clave
8.20774
Sigma-Aldrich
Ethyl methanesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
124.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
200-536-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.27 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
213-214 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 100 °C
densidad
1.206 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(OCC)C
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the concentration or molarity of liquid EMS?
    1 answer
    1. The molarity of liquid Ethyl Methanesulfonate can be calculated using its density and molecular weight. The formula is: Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) × Purity. For this calculation: 1,206 g/L ÷ 124.16 g/mol × 0.994 = 9.65 M.