Documentos clave
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
Sinónimos:
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
About This Item
Fórmula lineal:
Mn2(CO)10
Número de CAS:
Peso molecular:
389.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número índice de la CE:
233-445-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
crystals
mp
150 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Clave InChI
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable