Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-096-4
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% Fe basis
form
powder
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbonyl iron is a metallic iron which possess metallic magnetic properties.
Application
Carbonyl iron has been used:
- in the manufacture of bioactive membranes
- in the manufacture of active magnetic fabrics (AMF)
- for the fabrication of magnetodielectric tissues (MT)
Biochem/physiol Actions
Carbonyl iron has a role as an absorber of microwave radiation. Carbonyl iron also exhibits shielding properties because of the low density and the connectivity among the fillers it provide. It is used in industries and in the synthesis of nitro-group-containing pharmaceutical ingredients.
Other Notes
Elemental iron produced by reduction of iron pentacarbonyl
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
69.8 °F
Punto de inflamación (°C)
21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?