Documentos clave
8.20633
Sigma-Aldrich
n-Hexadecano
for synthesis
Sinónimos:
n-Hexadecano, Cetano
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
208-878-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
mp
18 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determinación de los compuestos descriptores del modelo de parámetros de solvatación por cromatografía de gases. En esta investigación se explora el uso de la cromatografía de gases para determinar los parámetros de solvatación de varios compuestos, incluido el n-hexadecano. En el estudio se destaca el papel del n-hexadecano en los modelos de parámetros de solvatación, que son cruciales para entender las interacciones disolvente-soluto en diversos procesos químicos (Poole, 2024).
  • Transición sol-gel sensible al cizallamiento de emulsiones de material de cambio de fase para una plataforma de aislamiento térmico inyectable.: En este estudio se investigan las propiedades de cambio de fase del n-hexadecano en las emulsiones utilizadas para aislamiento térmico. Los resultados revelan el potencial del n-hexadecano como material clave en sistemas avanzados de gestión térmica, especialmente para aplicaciones de aislamiento térmico inyectable (Sun et al., 2023).
  • Fabricación microfluídica y propiedades térmicas del n-hexadecano microencapsulado con una carcasa de polímero híbrido para almacenamiento de energía térmica. En este artículo se comenta la fabricación de n-hexadecano microencapsulado utilizando técnicas de microfluídica. La encapsulación potencia la estabilidad térmica y la eficiencia del n-hexadecano como material de cambio de fase, haciendo que sea adecuado para aplicaciones de almacenamiento de energía térmica (Yang et al., 2022).
  • Material de cambio de fase microencapsulado mediante emulsión Pickering estabilizada por nanofibrillas de celulosa para el almacenamiento de energía térmica. En el estudio se explora la estabilización del n-hexadecano en emulsiones Pickering usando nanofibrillas de celulosa. La microencapsulación mejora significativamente las capacidades de almacenamiento de energía térmica del n-hexadecano, convirtiéndolo en un componente eficaz en los sistemas energéticos sostenibles (Bahsi Kaya et al., 2022).
Analysis Note
Valoración (GC, % de área): ≥ 99,0 % (a/a)
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,773 - 0,774
Identidad (GC): pasa la prueba
Debido a su intervalo de fusión específico el producto puede ser sólido, líquido, una masa fundida solidificada o una masa fundida sobreenfriada.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C