8.20242
Dibutyl disulfide
for synthesis
Sinónimos:
Dibutyl disulfide, Butyl disulfide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
lim. expl.
0.8 % (v/v)
mp
-94 °C
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(SCCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup