E26223
Diethyl disulfide
99%
Sinónimos:
Ethyl disulfide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Pheniramine maleate in forensic toxicology: Explored the assessment of pheniramine maleate in alternative biological matrices using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). This research underscores the importance of pheniramine maleate in toxicological studies, contributing to forensic investigations and therapeutic drug monitoring (Makhdoom et al., 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?