Documentos clave
8.18550
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
Sinónimos:
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H17NO3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
179.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
237-511-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
194 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 90 °C
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](OC)(OC)(OC)CCCN
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup