Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a) Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047 Water (K. F.): ≤ 0.50 % Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup