Documentos clave
8.14330
Sigma-Aldrich
Pyridinium 4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Pyridinium 4-toluenesulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
4-(CH3)C6H4SO3H · C5H5N
Número de CAS:
Peso molecular:
251.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
246-002-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
mp
116-120 °C (dry substance)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[n+H]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
Clave InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable