Documentos clave
8.08529
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H4
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
202-045-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.63 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
22-23 °C
temperatura de transición
flash point 87 °C
solubilidad
insoluble 6.69 g/L
densidad
1.085 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup