Documentos clave
8.08278
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyltin
for synthesis
Sinónimos:
Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
347.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
215-960-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.0014 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
140 °C/10 hPa
mp
-97 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
0.008 g/L
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Sn](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111 - 115 °C - closed cup