Documentos clave
8.04184
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dichloride
for synthesis
Sinónimos:
Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
303.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
211-670-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.0016 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
potencia
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
148 °C/16 hPa
mp
37-38 °C
temperatura de transición
flash point 144-148 °C
solubilidad
0.32 g/L
densidad
1.4 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2Cl.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;;;
Clave InChI
QBJCDRCOQAVMJK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
thymus
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup