Documentos clave
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
Sinónimos:
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Mn
Número de CAS:
Peso molecular:
125.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-869-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Formulario
scales
potencia
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa
mp
650 °C
densidad
2.977 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable