Documentos clave
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
228.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-386-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.1 hPa ( 60 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
>300 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
temperatura de transición
flash point 138 °C
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup