Documentos clave
8.03646
Sigma-Aldrich
Diisopropilamina
for synthesis
Sinónimos:
Diisopropilamina, N,N-Diisopropilamina, Bis(1-metiletil)amina
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-558-5
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
83-84 °C/1013 hPa
presión de vapor:
93.33 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
93.33 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
295 °C
potencia
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
temperatura de transición
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
0.72 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
La diisopropilamina (DIPA) es una amina secundaria alifática habitualmente utilizada como base orgánica en síntesis química.
Aplicación
La diisopropilamina puede utilizarse como:
  • Reactivo para sintetizar derivados de furano, dihidrofurano o butanolida reaccionando con γ-cetotioésteres.[1]
  • Catalizador para preparar disulfuros de arilo mediante acoplamiento oxidativo de tioles de arilo en presencia de aire como oxidante.[2]
  • Una base en las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por Pd, como la reacción de Heck y Sonogashira.[3][4]
También puede utilizarse como material de partida para preparar diisopropilamida de litio (LDA), una fuerte base no nucleofílica muy utilizada en la síntesis orgánica para reacciones de desprotonación.[5]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13.45 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Controlled mono and double Heck reactions in water catalyzed by an oxime-derived palladacycle
Botella Luis and Najera C
Tetrahedron Letters, 45(9), 1833-1836 (2004)
Synthesis of new trifluoromethylated furans, dihydrofurans and butenolides starting from γ-ketothioesters and diisopropylamine
Bouillon J-P, et al.
Synthesis, 2006(06), 1050-1056 (2006)
Diisopropylamine as a single catalyst in the synthesis of aryl disulfides
Kucinski, K and Hreczycho G
Green Processing and Synthesis, 7(1), 12-15 (2018)
Design and synthesis of a novel banana-shaped functional molecule via double cross-coupling
Yang Bingchuan, et al.
Molecules (Basel), 24(4), 698-698 (2019)
Alexander C Hoepker et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(18), 7135-7151 (2011-04-20)
Ortholithiation of 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene with lithium diisopropylamide (LDA) in tetrahydrofuran at -78 °C displays characteristics of reactions in which aggregation events are rate limiting. Metalation with lithium-chloride-free LDA involves a rate-limiting deaggregation via dimer-based transition structures. The post-rate-limiting proton transfers are