8.01964
1,3-Butanediol
for synthesis
Sinónimos:
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
presión de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
741 °F
potencia
18610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.9-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-57 °C
temperatura de transición
flash point 115 °C
solubilidad
>500 g/L (miscible)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Process design for acidic and alcohol based deep eutectic solvent pretreatment and high pressure homogenization of palm bunches for nanocellulose: Studies DES based on ChCl and 1,3-butanediol, offering insights into process optimizations for clear solution preparation (Sonyeam et al., 2024).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup