Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020504
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-527-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969169
Assay:
≥98.0% (GC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.438
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Butanediol has been used:
- to investigate dilatometric measurements of excess molar volumes and excess partial molar volumes for binary mixtures of N,N-dimethylformamide with 1,2-alkanediols
- in the preparation of 1,2-diolates of titanium by reaction with titanium (IV) isopropoxide or titanium (IV) chloride
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Butanediol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?