Documentos clave
8.01676
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane
for synthesis
Sinónimos:
1-Bromodecane, Decyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9Br
Número de CAS:
Peso molecular:
221.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-955-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
238 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
temperatura de transición
flash point 94 °C
densidad
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Clave InChI
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup