Documentos clave
8.00832
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
205-480-7
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
147-148 °C/1013 hPa
presión de vapor:
29 hPa ( 50 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
29 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
275 °C
potencia
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.1-7.8 % (v/v)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
-64.6 °C
temperatura de transición
flash point 38 °C
solubilidad
1.7 g/L
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCCC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clave InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup