Documentos clave
5.89596
Sigma-Aldrich
Metanol
≥99.8%, anhydrous
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.8%
bp:
64.7 °C (lit.)
presión de vapor:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Metanol, 99.8%, anhydrous
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.8%
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is this bottle with Septum sealed ?
    1 answer
    1. Yes, Product 5.89596.1000 is packed in septum-sealed bottles, and the product is drying agent free.