5.33062
S1P3 Receptor Antagonist, TY-52156
Sinónimos:
S1P3 Receptor Antagonist, TY-52156, S1P3 Antagonist, TY-52156, Sphingosine 1-phosphate Receptor Antagonist, TY-52156, TY52156, TY 52156, [1-Chloro-1-(4-chlorophenylhydrazono)]-3,3-dimethyl-2-butanone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)N\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H19Cl2N3O/c1-18(2,3)16(24)17(21-14-8-4-12(19)5-9-14)23-22-15-10-6-13(20)7-11-15/h4-11,22H,1-3H3,(H,21,23)
Clave InChI
XONRRGIRSGNWFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
S1P3
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Murakami, A., et al. 2010. Mol. Pharm.77, 704.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable