5.30746
Peroxiredoxin Inhibitor, Conoidin A
Sinónimos:
Peroxiredoxin Inhibitor, Conoidin A, 2,3- bis(Bromomethyl)quinoxaline-1,4-dioxide, Prx Inhibitor, 2,3-bis(Bromomethyl)quinoxaline-1,4-dioxide, Prx Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (NMR)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
yellow-brown
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCC1=C(N(c2c(cccc2)[N+]1=O)[O-])CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2O2/c11-5-9-10(6-12)14(16)8-4-2-1-3-7(8)13(9)15/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
DQKNFTLRMZOAMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Peroxiredoxin
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Haraldsen, J. D., et al. 2009. Org. Biomol. Chem.7, 3040.
Carey, K.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7433.
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable