5.30533
GSK1016790A
≥98% (HPLC), powder, TRPV4 channel agonist, Calbiochem
Sinónimos:
TRPV4 Agonist, GSK1016790A, GSK101, Transient Receptor Potential Vanilloid 4 Channel Agonist
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TRPV4 Agonist, GSK1016790A,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(C(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C(CO)NS(=O)(=O)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)NC(=O)C3=CC4=CC=CC=C4S3
InChI
1S/C28H32Cl2N4O6S2/c1-17(2)13-21(31-26(36)24-14-18-5-3-4-6-23(18)41-24)27(37)33-9-11-34(12-10-33)28(38)22(16-35)32-42(39,40)25-8-7-19(29)15-20(25)30/h3-8,14-15,17,21-22,32,35H,9-13,16H2,1-2H3,(H,31,36)
Clave InChI
IVYQPSHHYIAUFO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TRPV4
Envase
Advertencia
Otras notas
Sullivan, M.N., et al. 2012. Mol. Pharmacol.82, 464.
Jun, M., et al. 2011. PLoS One.6, e16713.
Thorneloe, K. S., et al. 2008. J. Pharm. Exp. Ther.326,432.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable