Documentos clave
5.30339
Sigma-Aldrich
(+)-Abscisic Acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator, Calbiochem
Sinónimos:
(+)-Abscisic Acid, (+)-cis,trans-Abscisic Acid, S-ABA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
264.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
(+)-Abscisic Acid,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@]1(C(CC(=O)C=C1C)(C)C)\C=C\C(=C/C(=O)O)\C
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
Clave InChI
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Descripción general
An isoprenoid plant hormone that acts as a growth regulator affecting leaf and fruit abscission and increases permeability of plant cells to water. Under osmotic stress conditions it alters the osmotic potential of stomatal guard cells, causing them to shrink and stomata to close. Also acts as a proton pump inhibitor. The trans form is shown to potentiate NMDA-gated currents in hippocampal neurons (EC50 = 440 µM).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PYR/PYL/RCAR
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Jacob, T., et al. 1999. PNAS96, 12192.
Cutler, S.R., et al. 2010. Annu Rev Plant Biol.61, 651.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable