512732
Parthenolide, Tanacetum parthenium
A cell-permeable sesquiterpene lactone with anti-inflammatory, antisecretory, and spasmolytic properties.
Sinónimos:
Parthenolide, Tanacetum parthenium
descripción
RTECS - LY4220000
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC\C(=C/CC[C@]21C)\C
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13-,15+/m0/s1
Clave InChI
KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
the expression of COX-2 and proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-1) in LPS-stimulated macrophages
Advertencia
Otras notas
Bork, P.M., et al. 1997. FEBS Lett. 402, 85.
Hwang, D., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 226, 810.
Barsby, R.W., et al. 1992. J. Pharm. Pharmacol. 44, 737.
Sumner, H., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 2313.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable