5.04537
PKM2 Activator III
Sinónimos:
PKM2 Activator III, Pyruvate Kinase M2 Activator III, N-(4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)quinoline-8-sulfonamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKM2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable