LO4200
LOPAC®1280 - pequeña escala
International Version
Sinónimos:
Library of Pharmacologically Active Compounds - small scale
Aplicación
Características y beneficios
- Apoptosis
- G Proteins & Cyclic Nucleotides
- Gene Regulation & Expression
- Ion Channels
- Lipid Signaling
- Multi-Drug Resistance
- Neurotransmission
- Phosphorylation
- Structure
- Primary Name
- Secondary Name
- Pharmacological Activity
- Product Number
- Rack Position
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Explore compound library screening options with our Pharmacologically Active Compounds portfolio.