442630-M
GMBS
Sinónimos:
GMBS, N-γ-Maleimidobutyryloxysuccinimide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥90% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
Clave InChI
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as a hetero-bifunctional cross-linking reagent for the immobilization of neural adhesion molecule L1 onto silicon dioxide surface
- for the crosslinking of biochips with functionalized gold nanoparticles
- for coating salinized capillary tube prior to neutravidin treatment in biosensor sandwich immunoassay
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kitagawa, T., et al. 1983. J. Biochem. 94, 1160.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable