Documentos clave
40-50021
Millipore
xMAP® Líquido envolvente PLUS, 20L, RUO
Sinónimos:
xMAP Sheath Fluid
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NC.41
form
liquid
packaging
pkg of 20 L
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
storage temp.
room temp
General description
Los instrumentos FLEXMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE y Luminex 200 requieren un líquido envolvente PLUS que sirva como medio de entrega para transportar la muestra a la óptica del instrumento.
Application
Para utilizar con FlexMAP 3D®, xMAP® INTELLIFLEX RU0, xMAP® INTELLIFLEX-DRSE y el sistema Luminex 200.
Legal Information
MILLIPLEX es una marca comercial de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania.
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.