344101
FSB
A fluorine analog of the amyloidophilic fluorescent probe BSB that crosses the blood-brain barrier and displays low toxicity.
Sinónimos:
FSB, (E,E)-1-Fluoro-2,5- bis(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(ccc(c1)\C=C\c3cc(c(cc3)O)C(=O)O)\C=C\c2cc(c(cc2)O)C(=O)O
Clave InChI
DZXZHGCGNRRJEG-WMWQKROPSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Amyloidophilic fluorescent probe
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Sato, K., et al. 2004. Eur. J. Med. Chem.39, 573.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable