34115-M
N-Ethylmaleimide
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC₅₀ = 22 µM) in pancreatic duct cells.
Sinónimos:
N-Ethylmaleimide, NEM
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 3822
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
N1(C(=O)C=CC1=O)CC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
H+-ATPase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Neve, E.P.A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 57.
Cain, K., et al. 1994. Biochem. Cell Biol.72, 631.
Banger, K.K., et al. 1993. Biochem. J. 290, 199.
Mattingly, J.R., Jr., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3925.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72.9 °C - closed cup