Merck
E1271
N-Ethylmaleimide
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
NEM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-892-4
Beilstein/REAXYS Number:
112448
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Reagent for the covalent modification of cysteine residues in proteins.
Biochem/physiol Actions
Augments currents from native M-channels in sympathetic neurons and acts as an opener for KCNQ2, KCNQ4 and KCNQ5 channels.
Sulfhydryl alkylating agent that inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase and many endonucleases.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimide
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)