Unfortunately, we have not determined the extinction coefficient for EB-47.
324473
PARP Inhibitor IX, EB-47
The PARP Inhibitor IX, EB-47 controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
PARP Inhibitor IX, EB-47
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
45 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PARP-1
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
-
What is the molar extinction coefficient for EB-47?
1 answer-