204882
Complement C2, Human
Complement C2, Human, is a native, single chain glycoprotein present. C2 is cleaved by the activated C1s into C2a, the 63 kDa C-terminal fragment, and C2b, the 30 kDa N-terminal fragment.
Sinónimos:
C2 Protein
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
actividad específica
≥4×105 C2H50 units/mg (>=70% of the C2 activity in normal human serum on a mg/mg basis)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
C1, C3, C4, C5, IgG, IgA, IgM, albumin, Factor B, or hemopexin, trace
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable